Documenti fondamentali
Z303453
Quickfit® two-neck, round-bottom flasks
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 24/29
Sinonimo/i:
FR500/3S/2A
Scegli un formato
1 EA
56,90 €
56,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
56,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
56,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck (One vertical central neck and one angled side neck)
Giunto
center joint: ST/NS24/29
side joint ST/NS19/26
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Quickfit FR500/3S/2A
Disponibilità
not available in USA and Canada
Altezza
150 mm
Capacità
500 mL
Descrizione generale
One vertical central neck and one angled side neck
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)