Documenti fondamentali
Z301825
Marigold® Suregrip gloves
size L
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Materiali
yellow natural rubber
Misura
L
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pkg of 12 pair
Produttore/marchio commerciale
Marigold
Disponibilità
not available in USA and Canada
Lungh. × spessore
320 mm × 1.50 mm
Descrizione generale
Easy pull-on, tear resistant flock lined yellow rubber gloves offering comfort with a high resistance to water based chemicals. Unique raised pattern gives these gloves an excellent wet grip.
Note legali
Marigold is a registered trademark of Comasec SAS
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)