Documenti fondamentali
Z285277
Sigma-Aldrich
Glas-Col® Series TM hemispherical heating mantle
AC/DC input 110 V AC, for flask size, 1000 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41102405
Il prodotto Z285277 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Ingresso CA/CC
110 V (AC)
Materiali
fabric
Caratteristiche
CE compliant 230 V versions
CSA approved 110 V versions
for flask size 1000 mL
Produttore/marchio commerciale
Glas-Col 100B-TM108
Disponibilità
not available in EU
Parametri
0-450 °C temp. range
Uscita
380 W
Descrizione generale
Series TM mantles have an aluminum exterior for extreme durability.
  • Interior made from flexible fabrics
  • Maximum 450°C internal operating temperature
All mantles include a 4ft, 3-wire cord and locking connector. A temperature controller is required for operation. The mantle covers the bottom half of single and multi-neck flasks allowing for full view of contents.
Note legali
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)