Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
Z284335
Spinbar® magnetic stir bar
PTFE-coated, octagonal, size 7/8 in. × 5/16 in., blue
Sinonimo/i:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Scegli un formato
3 EA
29,90 €
29,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 EA
29,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
29,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE-coated
octagonal
Confezionamento
pack of 3 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37109-0009
Lunghezza
22.2 mm
Diametro
8 mm
Misura
7/8 in. × 5/16 in.
Colore
blue
Descrizione generale
  • Spinbar® magnetic stir bar is used in conjunction with a magnetic stirring plate for uniform, consistent, and thorough mixing of chemical solutions.
  • Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade polytetrafluoroethylene (PTFE) low friction coating.
  • Multi-faceted-shaped bars provide a greater surface area and added turbulence for more vigorous, thorough mixing.
  • Autoclave safe.
Leakproof, seamless, polished, and contains a permanent Alnico V magnet. Egg-shape bar is designed especially for use in round-bottom vessels.
Note legali
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)