Documenti fondamentali
Z283312
Sigma-Aldrich
Aldrich® fritted filter funnel for solid-phase synthesis
capacity 30 mL
Scegli un formato
1 EA
419,00 €
419,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
419,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
419,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
fritted
Produttore/marchio commerciale
Aldrich
Capacità
30 mL
Dimensione pori
10—20 μm
Descrizione generale
With glass frit, 10 to 20 μm porosity, 24/40 top joint, 14/20 side joint, and gas/vacuum inlet with PTFE needle-valve and hose barb.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)