These beads have an average diameter of 4 mm. As listed in the DESCRIPTION section, the '1 EA' is a 454 g box that has a volume of approx. 360 mL +/- 10%. A bead count per package is not determined.
Z265934
Solid-glass beads
soda-lime glass, diam. 4 mm
Scegli un formato
35,60 €
Scegli un formato
About This Item
35,60 €
Prodotti consigliati
Materiali
soda-lime glass
Diametro
4 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
How many beads are there in one pack? Sorry, I am unable to understand what 1 EA means.
1 risposta-