Documenti fondamentali
Z265462
Supelco
Analtech TLC Uniplates: C18-silica gel matrix
L × W 10 cm × 20 cm, binder, None, fluorescent indicator
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110504
Materiali
C18-silica gel matrix
glass support
Descrizione
reverse phase
Caratteristiche
binder None
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
Analtech 52021
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
10 cm × 20 cm
Spessore strato
250 μm
Lungh. × largh. lastra
10 cm × 20 cm
Dimensione particelle
50 μm
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
C18 impregnated in silica gel; parallels behavior of most C18 HPLC packings.
Altre note
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
115423
Note legali
Uniplates is a trademark of Analtech, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)