Documenti fondamentali
Z261327
Stainless steel 316 syringe needle, noncoring point
gauge 18, L 12 in.
Sinonimo/i:
Non-coring needle
Scegli un formato
1 EA
188,65 €
188,65 €
Prezzo di listino203,00 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
188,65 €
About This Item
Codice UNSPSC:
42142600
NACRES:
NB.03
188,65 €
Prezzo di listino203,00 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
Micro-Mate Hub with 316 Stainless Steel Tubing
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Popper 9861
Lunghezza
12 in.
Gauge
18
Descrizione generale
Specifically designed for secure, leakproof mating with plastic Luer tip disposable syringes and metal Luer tip glass syringes. Female Luer hubs and needles are made of 316 SS. Noncontaminating, easy to clean and resistant to corrosion.
Micro-Mate Hub with 316 Stainless Steel Tubing
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)