Documenti fondamentali
Z259993
Sigma-Aldrich
FORTUNA® Optifix® Basic bottle-top dispenser
volume 0.4-2.0 mL
Scegli un formato
1 EA
400,00 €
400,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
400,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
400,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
subdivision 0.1 mL
Produttore/marchio commerciale
Fortuna Graf 101.080-27
Campo di misura del volume
0.4-2.0 mL
Volume
0.4-2 mL
Raccordi
GL 40
GL 45
Categorie correlate
Descrizione generale
For dispensing aqueous solutions, acids and crystallizing liquids
Features:
  • PTFE encased dispensing piston
  • Visible dispensing process by the use of a dispensing cylinder made of glass, coated with plastic-protection against breakage
  • Ergonomic finger protection cap
  • Fast and easy volume setting with additional fine adjustment
  • FIX adapter made of white PP up to 10 mL; FIX adapter made of solid white PP from 30 mL size
  • Valve block made of PTFE, no metal springs in the valve - no corrosion
  • Optifix® Basic dispenser available up to 500 mL
Supplied as Optifix® Basic dispenser, 2 PP adapters GL40 + GL45 & 1 PTFE intake tube
Note legali
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)