Z253014
Enviro-Safe® thermometer
temperature -10-225 °C, immersion level, total
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
immersion level total
Produttore/marchio commerciale
HB Instruments 20520
Caratteristiche più verdi
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Campo di misura della temperatura
-10-225 °C
Lunghezza
355 mm
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Descrizione generale
White glass with easy-to-read, non-hazardous, biodegradable, green liquid fill. 6.5 mm O.D. guaranteed accuracy: ±1 scale division below 105°C (221°F), ±1.5 scale divisions above 105°C (221°F), and ±2 scale divisions above 200°C (392 °F).
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)