Documenti fondamentali
Z252301
Sigma-Aldrich
Aldrich® anticlimb splash-guard adapter with fritted disc
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 24/40, capacity 500 mL
Scegli un formato
1 EA
191,00 €
191,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
191,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
191,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS24/40
Capacità
500 mL
Dimensione pori
70-100 μm porosity
Categorie correlate
Descrizione generale
These traps greatly reduce carry-over from foaming or bumping. Because the venting hole is located at the top, the foam can be prevented from climbing higher into the condenser. The fritted disc prevents particulates from entering the condenser.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)