Documenti fondamentali
Z248223
Sigma-Aldrich
J-KEM® basic temperature controller
Model 210/T, temperature -50-200 °C
About This Item
Codice UNSPSC:
41112303
Il prodotto Z248223 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Ingresso CA/CC
120 V / 1200 watts, 10 A (model 210 and 210/T)
220-240 V / 1200 watts, 5 A (model 310)
230 V AC
Caratteristiche
thermocouple type K
for mantles upto 5 L
Produttore/marchio commerciale
Model 210/T
Campo di misura della temperatura
-50-200 °C
accuracy: 0.1 °C (1 mL to 12 L)
Categorie correlate
Descrizione generale
With timer.
Note legali
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)