Z247367
Coors™ Buchner funnel
capacity 1,060 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Descrizione
For Filter Paper Diameter (mm): 142-150
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 60246
Altezza
221 mm
Capacità
1,060 mL
Diam. piatto
151 mm
Diametro
135 mm, perforated
Descrizione generale
Coors™ Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
Applicazioni
The Coors™ porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)