Documenti fondamentali
Z246689
Nickel crucible cover
For 55mL low form or straight wall crucible
Scegli un formato
1 EA
16,38 €
16,38 €
Prezzo di listino17,60 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
16,38 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
16,38 €
Prezzo di listino17,60 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)