Documenti fondamentali
Z239127
Sigma-Aldrich
White disposable polystyrene pour-boats
W × L × H 86 mm × 128 mm × 25 mm
Scegli un formato
250 EA
96,00 €
96,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 EA
96,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.71
96,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
oblong
polystyrene
Confezionamento
pack of 250 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Largh. × lungh. × alt.
86 mm × 128 mm × 25 mm
Lungh. × Largh. vaschetta
128 mm × 86 mm
Descrizione generale
Weighing dish designed to facilitate dispensing and pouring. Smooth uniform walls, flat bottom, usable to 200°F (93°C).
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)