Documenti fondamentali
Z232912
Duran® Erlenmeyer flask with stopper
capacity 500 mL
Sinonimo/i:
241924602
Scegli un formato
1 EA
59,00 €
59,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
59,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
59,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass 3.3
flat bottom
narrow-mouth
Giunto
joint neck29/32
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Stopper
without cap
Confezionamento
pack of 10
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 241924602
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità
500 mL
Descrizione generale
Graduated and complete with NS29/32 socket and flat-head stopper.
Altre note
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)