Documenti fondamentali
Z231762
Duran® crystallizing dishes
capacity 2,000 mL
Sinonimo/i:
213135906
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Per informazioni sul prodotto Z231762, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass
cylindrical
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 213135906
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità
2,000 mL
Diam. piastra
190 mm
Descrizione generale
  • Cylindrical dishes without spout.
  • Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
  • The design of the dishes allow solvents to evaporate quickly and evenly
  • Fired-on, highly durable white ceramic
  • Meets DIN 12337 standard.
Caratteristiche e vantaggi
  • Complies with DIN 12337
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Flat and wide shape allow solvents to evaporate quickly and evenly
  • Large ground base
  • Spout for clean pouring
  • Fired-on, highly durable white ceramic
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)