Documenti fondamentali
Z220469
Sigma-Aldrich
Deoxygenation apparatus
flask size 250 mL, joint: ST/NS 14/20
Scegli un formato
1 EA
781,00 €
781,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
781,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
781,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS14/20
Dimensioni
250 mL
Descrizione generale
One-piece condenser/flask unit for degassing solvents. Flask has angled ST/NS: joint and 7 mm gas dispersion tube (porosity 25-50 μm) with glass stopcock.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)