Documenti fondamentali
Z219975
Sigma-Aldrich
Aldrich® hollow pennyhead stopper
joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
glass stopper, glass stoppers, stoppers
Scegli un formato
1 EA
20,65 €
20,65 €
Prezzo di listino29,50 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
20,65 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
20,65 €
Prezzo di listino29,50 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
ground glass
Giunto
joint: ST/NS14/20
Descrizione
closed at bottom
Descrizione generale
Conforms to standard-taper specifications as outlined in ASTM E 675.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)