Documenti fondamentali
Z219339
Sigma-Aldrich
Aldrich® hollow pennyhead stopper
joint: ST/NS 55/50
Sinonimo/i:
glass stopper, glass stoppers, stoppers
Scegli un formato
1 EA
90,30 €
90,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
90,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
90,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
ground glass
Giunto
joint: ST/NS55/50
Descrizione
closed at bottom
Descrizione generale
Conforms to standard-taper specifications as outlined in ASTM E 675.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)