Documenti fondamentali
Z219320
Ace-Thred Thermometer/Tubing Adapter
Twin angled, joint: ST/NS 24/25, thread I.D. 7.0 mm
Scegli un formato
1 EA
120,00 €
120,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
120,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
120,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Etichetta
C
Giunto
joint: ST/NS24/25
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 503110
D.I. filettatura
7.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
Note legali
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)