Documenti fondamentali
Z215406
Rigid PTFE sleeve
joint: ST/NS 10/30
Sinonimo/i:
ptfe sleeves
Scegli un formato
1 EA
10,50 €
10,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
10,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
10,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS10/30
Produttore/marchio commerciale
Cowie
Descrizione generale
Robust, PTFE sleeve with substantial grip-ring for repeated use and ease of handling. Transverse trapezoidal sealing rings provide grease-free, high-vacuum performance at temperatures up to 280°C.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)