Documenti fondamentali
Z203688
PTFE syringe tubing
gauge 18, L 36 in.
Sinonimo/i:
® fun
Scegli un formato
1 EA
46,40 €
46,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
46,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.03
46,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Lunghezza
36 in.
Gauge
18
Categorie correlate
Descrizione generale
PTFE syringe tubing with Kel-F Luer hub: A septum to be pierced with these PTFE needles must be punctured with a hollow SS needle. The PTFE needle is then threaded through. After threading, the SS needle is withdrawn, allowing the septum to seal around the PTFE needle.
For 20 ga PTFE use Z126756 (14 ga SS); 18 ga PTFE use Z126764 (13 ga SS); 16 ga PTFE use Z126772 (12 ga SS).
Altre note
PTFE tubing maximum temperature is 260 °C.
Note legali
QuadraSil is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)