Documenti fondamentali
Z203335
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum-transfer adapter
joint: ST/NS 29/32
Scegli un formato
1 EA
201,60 €
201,60 €
Prezzo di listino288,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
201,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
201,60 €
Prezzo di listino288,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS29/32
Misura rubinetto
4 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
PTFE stopcocks. For transfer of hazardous and sensitive reagents.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)