Documenti fondamentali
Z185027
Sigma-Aldrich
Prescored ampules
amber glass, volume 2 mL
Sinonimo/i:
176796
Scegli un formato
1 PKG
83,98 €
83,98 €
Prezzo di listino88,40 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
83,98 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121807
NACRES:
NB.43
83,98 €
Prezzo di listino88,40 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
amber glass
Confezionamento
pkg of 144 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON®
Volume
2 mL
Descrizione generale
Stems can be pull or tip sealed to effect a hermetically sealed container. Made from low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements as defined by the Pharmacopeia of the United States. Pre-scored to eliminate filing.
Caratteristiche e vantaggi
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
  • Can be used in gas phase of liquid nitrogen
  • Excellent for biological product preservation
  • Allows storage at low temperatures
  • Pre-scored ampules to eliminate filing
  • Stems can be pulled or tip sealed
  • Methods of Sterilization: Autoclave, Dry Heat and EtO
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)