Z183660
Poly-net® protective netting
yellow, diam. 1-2 in., Close-mesh
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Diametro
1-2 in.
Spessore
0.07-1.2 mm , approximate
Colore
yellow
Descrizione generale
PE net sleeve stretches around glassware to prevent scratching,chipping or breaking. Netting captures flying glass if container shatters. Easily cut to any length. Color-coded for size identification.
Applicazioni
Bottles and beakers
Note legali
Poly-net is a registered trademark of Norddeutsche Seekabelwerke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)