Documenti fondamentali
Z179965
Supelco
Stainless steel tubing adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 580912
tecniche
LPLC: suitable
Descrizione generale
Use with end-fitting adapter to connect tubing to M-M columns. Thread is 1/4-28 to 1.5mm O.D. extension.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)