Documenti fondamentali
Z177571
Sigma-Aldrich
Scienceware® filter paper discs for Buchner funnels
for 101/4 in. I.D.
Scegli un formato
100 EA
142,00 €
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
142,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
cellulose membrane
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H14632-0010
Parametri
90 mL/min speed
Diametro
10.25 in.
Dimensione pori
3 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
Fit table top Buchner funnels for fast filtering. The paper is made of cellulose and has a rough crepe surface.
  • Wet burst strength is greater than 68 KPa
  • Weight: 100 g per square meter
  • Thickness: 0.30 mm
  • Flow rate: 90 mL/min
  • Particle retention is 3 microns
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)