Documenti fondamentali
Z156515
Sigma-Aldrich
Pinch clamps for SJ joints
joint: SJ 28/12
Scegli un formato
1 EA
49,20 €
49,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
49,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
49,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel
Giunto
joint: SJ28/12
Descrizione generale
Use with flash-chromatography ball jointed assemblies and rotary evaporator receiver flasks.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)