Documenti fondamentali
Z154393
Ace Trubore® PTFE bearing replacement parts
Inner bearing, fits shaft o.d., 10 mm, PTFE
Scegli un formato
1 EA
43,65 €
43,65 €
Prezzo di listino46,90 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
43,65 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
43,65 €
Prezzo di listino46,90 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE
Caratteristiche
fits shaft o.d. 10 mm
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 806606
Note legali
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)