Documenti fondamentali
Z148040
Sigma-Aldrich
Storage bottles with septum-inlet
capacity 2,000 mL, PTFE stopcock
Scegli un formato
1 EA
275,00 €
275,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
275,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
275,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE stopcock
clear glass
round bottle
Giunto
joint ST/NS neck24/40
joint ST/NS24/40 threaded
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
2,000 mL
Descrizione generale
All septum inlets have 4 mm bore stopcocks requiring rubber septa, Z553913 or Z554030.
Linkage
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)