Documenti fondamentali
Z147435
Supelco
Solvent reservoir for threaded ST/NS joints
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
NC.05
Giunto
joint: ST/NS24/40
tecniche
LPLC: suitable
Altezza
225 mm
Capacità
500 mL
Descrizione generale
Columns can accommodate any reservoir with same ST/NS: joint size.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)