Documenti fondamentali
Z136778
Flex-Grip® stirrer chuck
fits shaft o.d., 6 mm
Scegli un formato
1 EA
56,10 €
56,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
56,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
56,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
fits shaft o.d. 6 mm
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 812407
Descrizione generale
Nylon chuck for use with stirring shafts. Has flexible insert that allows for misalignment of shaft without danger of breakage. Fits 8mm motor shaft.
Note legali
Flex-Grip is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)