Documenti fondamentali
Z126543
Automatic shut-off quick-disconnect
coupling insert, bore 1/4 in., for tubing i.d., 0.25 in. (flexible)
Scegli un formato
1 EA
25,70 €
25,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
25,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
25,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
for tubing i.d. 0.25 in. (flexible)
Produttore/marchio commerciale
CRC Press
Foro
1/4 in.
Categorie correlate
Descrizione generale
Spring-loaded, locking, made of PP with 316 SS springs and EPR seals. When pulled apart, both sides seal quickly and automatically, making couplings excellent for handling air-sensitive liquids. Available for flexible tubing or rigid PE and nylon tubing using a ferruleless nut. Max. pressure: 90 psi at 70°F. Working temp.: 32 to 230°F (air/water). Use same bore size for coupling insert and body.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)