Documenti fondamentali
Z125318
Ace PTFE ferrules
for tubing o.d., 3.2 mm (1/8 in.)
Scegli un formato
12 EA
40,40 €
40,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
40,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
27121703
NACRES:
NB.35
40,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
for tubing o.d. 3.2 mm (1/8 in.)
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 1171003
Categorie correlate
Descrizione generale
For use in place of O-rings on threaded glassware.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)