Documenti fondamentali
Z106984
Supelco
Columns for flash-chromatography assemblies with ball joints
Standard column, capacity 200 mL, joint: SJ 50/30
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
NC.05
Giunto
joint: SJ50/30
Grado
for chromatography
tecniche
LPLC: suitable
Capacità
200 mL
Diam. est. × lungh. colonna
25 mm × 584 mm
Compatibilità
suitable for chromatography
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)