Documenti fondamentali
Z105856
Sigma-Aldrich
Micro jack
platform size 7.5 cm × 7.5 cm, anodized aluminum
Scegli un formato
1 EA
182,00 €
182,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
182,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
182,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
anodized aluminum
Produttore/marchio commerciale
Grauer
Dimens. piattaforma
7.5 cm × 7.5 cm
Descrizione generale
For the precise adjustment of small loads at elevations from 2.5 to 9cm. Jack can be raised with load in place.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Swiss Boy lab jacks load ≤50 kg (middle position), platform L × W 120 mm × 140 mm, Model 110
Z635332
Swiss Boy lab jacks