Documenti fondamentali
Z104876
PTFE sleeve
joint: ST/NS 14/35
Sinonimo/i:
ptfe sleeves
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
Giunto
joint: ST/NS14/35
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art
Descrizione generale
Extremely thin, accurately tapered, slip-on tubes for ground-glass joints prevent seizing and galling. Chemically inert and used without lubricants or adhesives, thus precluding contamination. Temperature range: −100 to 250°C.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3