Documenti fondamentali
Z104620
PP water aspirator pump
696 mmHg Max. vacuum
Scegli un formato
1 EA
28,20 €
28,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
28,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105100
NACRES:
NB.79
28,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
696 mmHg Max. vacuum
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art
Descrizione generale
Operates on water pressure above 11 psi. Includes integral check valve in side arm and 4 3/4 in. length of PE tubing 3/8 in. NPTM faucet connection.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)