Documenti fondamentali
Z101354
Sigma-Aldrich
Aldrich® septum-inlet adapter with stopcock on side-arm
joint: ST/NS 24/40, glass stopcock
Scegli un formato
1 EA
174,00 €
174,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
174,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
174,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
glass stopcock
Giunto
joint: ST/NS24/40
Categorie correlate
Descrizione generale
Septum-inlets require septum Z565695 or Z565679 except where noted.
Linkage
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)