Documenti fondamentali
Y907111
Sigma-Aldrich
Cylinder
carbon steel, 3/4 in. NPT, capacity 49 L
About This Item
Codice UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
Materiali
carbon steel
Livello qualitativo
Parametri
2015-2400 psi max. pressure
D.E. × D.I. × lungh.
9.198 in. × 8.75 in. × 55 in.
Capacità
49 L
Spessore delle pareti
0.224 in.
Peso
61200 g
Raccordi
3/4 in. NPT
Altre note
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)