WHAUN203NPEORG
Filtri senza siringa Whatman® Mini-UniPrep®
PTFE, 0.2 μm, 100/pk
Sinonimo/i:
Filtri senza siringa Mini-UniPrep
Scegli un formato
277,00 €
Scegli un formato
About This Item
277,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE membrane
PTFE septa (PTFE coated silicone rubber)
polypropylene housing
Sterilità
non-sterile
impiego
chemically aggressive solutions
Caratteristiche
cap (Septa)
graduations: no
(equivalent in size to 12 x 32 mm vials)
nominal force to compress: approximately 18 lb / 8.2 kg
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman UN203NPEORG
Capacità filtro
400 μL
Dimensione pori
0.2 μm
Compatibilità
suitable for (routine HPLC/UHPLC analysis, protein precipitation, solubility testing; sample filteration)
Categorie correlate
Descrizione generale
Trasformate la vostra preparazione dei campioni HPLC e UHPLC con i nostri filtri senza siringhe Mini-UniPrep®. Questi filtri combinano quattro fasi in una sola per offrire una soluzione rapida, efficiente ed ecologica alla filtrazione dei campioni prima della cromatografia.
Le fasi di preparazione del campione cromatografico comportano tradizionalmente l'utilizzo di più materiali di consumo, come filtri per siringhe, fiale e setti, con un conseguente aumento dei costi e del tempo necessario per la filtrazione del campione. I filtri senza siringa Mini-UniPrep® eliminano la necessità di questi singoli componenti monouso e preparano i campioni in un terzo del tempo richiesto da altri metodi utilizzati per la cromatografia liquida ad alte prestazioni.
Escludendo le particelle di grandi dimensioni da un campione cromatografico, si riduce il tempo necessario per elaborare la fase mobile e si prolunga la durata della colonna HPLC, riducendo la contaminazione che causa l'intasamento e l'accumulo di contropressione.
I filtri senza siringa Mini-UniPrep® possono essere utilizzati manualmente o con l′ausilio di un multi-compressore. Il multi-compressore consente il processamento di più campioni di filtrazione, riducendo ulteriormente i tempi di preparazione del campione per l'analisi cromatografica.
I filtri senza siringa Mini-UniPrep® sono facili da usare. Se non si utilizza un multicompressore, è sufficiente inserire il campione nel dispositivo Mini-UniPrep®, inserire lo stantuffo e comprimere. Il campione viene filtrato in modo semplice e rapido. Il design unico consente di introdurre il campione liquido nel serbatoio dello stantuffo. L'aria in eccesso fuoriesce dal foro di sfiato fino all'innesto della guarnizione. I filtri senza siringa Mini-UniPrep® possono quindi essere utilizzati in un autocampionatore.
Applicazioni
- Analisi HPLC/UHPLC di routine
- Analisi dei composti
- Uniformità del contenuto
- Precipitazione delle proteine
- Test di solubilità
- Test di dissoluzione
- Filtrazione del campione
Caratteristiche e vantaggi
- Dispositivo di filtrazione “tutto in uno” per il trattamento di campioni cromatografici rapido ed economicamente vantaggioso
- Elimina la necessità di separare siringhe, filtri a membrana per siringhe, fiale e setti
- Progettato per essere utilizzato con autocampionatore UHPLC o HPLC, per un′analisi ad alta capacità
- Dimensione dei pori dei filtri da 0,2 µm e 0,45 µm per rispondere alle diverse esigenze di filtrazione del campione
- Compatibili con tutti i principali autocampionatori
- Opzioni per l′alloggiamento: color ambra per evitare la fotodegradazione di campioni fotosensibili o traslucido in polipropilene (PP) per un′ispezione visiva facile
- Riciclabile dopo l′uso.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)