WHA99121302
Whatman® Uniflo® 13 syringe filters
polyethersulfone membrane, pore size 0.45 μm, pack of 500 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 9912-1302
Parametri
67.5 psi pressure
Diametro
13 mm
Area filtro
0.65 cm2
Misura
19.6 × 16.9 mm
Peso
0.52 kg
Dimensione pori
0.45 μm
Raccordi
female Luer inlet
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
- 13 or 25 mm diameters
- 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
- Sterile or non-sterile options
- Individual printing on the filter for easy identification
- Bench top space saving packaging
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)