Documenti fondamentali
WHA99102504
Filtri da siringa Whatman® UNIFLO®, 25
Nylon membrane, pore size 0.45 μm, pack of 500 ea
Scegli un formato
500 EA
826,00 €
826,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EA
826,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
826,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
Nylon membrane
polypropylene housing
polypropylene housing
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 9910-2504
Parametri
67.5 psi pressure
Diametro
25 mm
Area filtro
0.65 cm2
Misura
24.5 × 29.2 mm
Peso
1.53 kg
Dimensione pori
0.45 μm
Raccordi
female Luer inlet
female inlet fitting for Luer Lock
male outlet fitting for Slip Luer
Compatibilità
suitable for (volumes of 100mL or less; filter provides easy separation of solutions)
Caratteristiche e vantaggi
  • 13 or 25 mm diameters
  • 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
  • Sterile or non-sterile options
  • Individual printing on the filter for easy identification
  • Bench top space saving packaging
Note legali
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)