WHA69002504
Filtri da siringa Whatman® GD/X
PVDF membrane, pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, sterile, pk of 50 ea
Sinonimo/i:
Whatman filter, Z286966, syringe filter, syringe filters
Scegli un formato
228,00 €
Scegli un formato
About This Item
228,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF membrane
polypropylene housing
Sterilità
sterile
Caratteristiche
glass fiber prefilter
Confezionamento
pk of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 6900-2504
Whatman Article No. 28420553 (US reference)
Diametro
25 mm
Volume
≤25 mL
Dimensione pori
0.45 μm
Raccordi
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Reduces need for multiple syringe filters by processing three to seven times more sample volume than syringe filters without prefilters
- Female luer lock for leak-free connections
- High-efficiency Whatman GMF 150 and GF/F pre-filter media
- Eliminates or greatly reduces the need to carry out separate prefiltration step for difficult-to-filter samples
Compatibilità
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)