Documenti fondamentali
WHA5230330
Whatman® filter paper, Grade 230, creped
circles, diam. 330 mm (13.0 in.), pkg of 50 ea
Sinonimo/i:
Whatman filter, Whatman paper, Z761990, paper filter
Scegli un formato
1 PKG
59,90 €
59,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
59,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
59,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
circles
creped white cellulose
Caratteristiche
Grade 230
Confezionamento
pkg of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 5230-330
Parametri
fast flow rate
fast flow rate
Diametro
330 mm (13.0 in.)
Spessore
0.40 mm (0.02 in.)
Dimensione pori
25-30 μm
Grammatura
123 g/m2
Capacità
high loading
Categorie correlate
Descrizione generale
Filter papers are manufactured primarily for non-critical industrial laboratory filtration applications requiring inexpensive filters of consistent performance.
Grade 230 is a strong, thick creped paper widely used in oil chemistry. Retains coarse particles, has a fast filtration speed and high loading capacity.
Note; These papers should not be used for kjeldahl nitrogen analysis.
Caratteristiche e vantaggi
  • Retains coarse particles
  • Highspeedand loading capacity
  • Strong, thick filter with crêped surface
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)