Documenti fondamentali
WHA5202250
Whatman® filter paper, Grade 202, creped
circles, diam. 250 mm (9.8 in.), pkg of 100 ea
Sinonimo/i:
Whatman filter, Whatman paper, Z761818, paper filter
Scegli un formato
1 PKG
33,50 €
33,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
33,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
33,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
circles
creped white cellulose
Caratteristiche
Grade 202
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 5202-250
Whatman Article No. 28419893 (US reference)
Parametri
medium flow rate
medium-fast flow rate
Diametro
250 mm (9.8 in.)
Spessore
0.29 mm (0.01 in.)
Dimensione pori
15-19 μm
Grammatura
82 g/m2
Capacità
normal loading
Categorie correlate
Descrizione generale
Filter papers are manufactured primarily for non-critical industrial laboratory filtration applications requiring inexpensive filters of consistent performance.
Grade 202 provides medium filtration speed of coarse particles. The surface is creped, hence has a greater effective filtration area than smooth surfaced filter papers of the same diameter.
Note; These papers should not be used for kjeldahl nitrogen analysis.
Caratteristiche e vantaggi
  • Filters coarse particles
  • Medium filtration speed
  • Crêped for increased efficiency and filterlife compared to smooth filter papers of same diameter
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)