WHA1440110
Whatman® quantitative filter paper, ashless, Grade 40
circles, diam. 110 mm, pack of 100
Sinonimo/i:
Whatman filter, Whatman paper, Z241288, filter papers, paper filter
Scegli un formato
45,30 €
Scegli un formato
About This Item
45,30 €
Prodotti consigliati
Materiali
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
Confezionamento
pack of 100
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1440-110
Whatman Article No. 28417993 (US reference)
Parametri
0.29 psi wet burst
340 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diametro
110 mm
Spessore
210 μm
Ceneri
≤0.007%
Dimensione pori
8 μm (Particle retention)
Grammatura
95 g/m2
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
- High-purity filters contain 0.007% maximum ash content
- Medium nominal particle retention rating of 8 µm
- Medium filtration speed (Herzberg 340 s)
- Particularly useful for gravimetric analysis
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)