Documenti fondamentali
WHA10539028
Whatman® filter paper, Grade 470
roll, white glass, W × L 1.5 in. (38.1 mm) × 450 ft (137.2 m), pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
Whatman filter, Whatman paper, Z762563, paper filter
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
roll
white glass
Caratteristiche
Grade 470
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10539028
Whatman Article No. 28417133 (US reference)
Parametri
fast flow rate
Largh. × lungh.
1.5 in. (38.1 mm) × 450 ft (137.2 m)
Dimensione pori
20-30 μm
Categorie correlate
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)