Documenti fondamentali
WHA10463543
Filtro per siringa Whatman® ReZist®
30 mm, GF 92 membrane, non-sterile, pkg of 100 ea
Sinonimo/i:
Z698806
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiali
glass fiber membrane
polypropylene housing
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
GF 92 membrane
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10463543
Whatman Article No. 28415859 (US reference)
Diametro
30 mm
Volume
≤100 mL
Dimensione pori
>1 μm
Raccordi
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Descrizione generale
Filtri per siringa Whatman® ReZist
La gamma di filtri per siringa Whatman ReZist è stata ideata specificamente per resistere ai solventi organici. Questi filtri sono l′ideale per la chiarificazione di solventi organici aggressivi. I filtri ReZist da 30 mm possono essere usati anche come filtri di sfiato per piccoli recipienti.
Caratteristiche di ReZist per la preparazione di campioni HPLC
  • La membrana idrofoba in PTFE è laminata con polipropilene
  • Diametro da 13 mm con Mini-Tip
  • Diametro da 13 mm con volume morto estremamente ridotto < 10 μL
Caratteristiche di ReZist per lo sfiato
  • Membrane in PTFE integrali, permanentemente idrofobe
  • Supporto in polipropilene
Caratteristiche e vantaggi
  • Eight different material options
  • Choice of 4 mm, 13 mm, and 30 mm syringe filter diameter to suit sample volume
  • Range of pore sizes for retaining a variety of particles
  • Optional sterile, medical-grade blister pack
  • Optional tube-tip format for accurate dispensing into a micro-vial
Compatibilità
Suitable for clarification of aggressive organic solvents.
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
ReZist is a trademark of Cytiva
ReadyScript is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)